ContactUsLinkComponent
L (+)-Cysteinhydrokloridmonohydrat
L (+)-Cysteinhydrokloridmonohydrat
Katalog # EDQMC3290000
Leverantör:  EDQM
CAS-nummer:  
undefined
L (+)-Cysteinhydrokloridmonohydrat
Katalog # EDQMC3290000
Leverantör:  EDQM
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 mg
  • Seq:
    2440
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :175.64 g/mol
Merck Index:13,02810
Smält Pt:168…170 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-157-7
CAS-nummer:7048-04-6
Formel:HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
MDL-nummer:MFCD00065606