Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
L (+)-Cysteinhydrokloridmonohydrat
L (+)-Cysteinhydrokloridmonohydrat
L (+)-Cysteinhydrokloridmonohydrat
L (+)-Cysteinhydrokloridmonohydrat
A1702.1000
:
PanReac AppliChem
:
L (+)-Cysteinhydrokloridmonohydrat
A1702.1000
:
PanReac AppliChem
:
Förpackningstyp:
Glass bottle for solids
Förp.:
1 kg
Seq:
4024
:
:
175.64 g/mol
:
13,02810
:
168…170 °C
:
Omgivande
:
200-157-7
:
7048-04-6
:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
:
MFCD00065606