Buffer, TBE (Tris-borate-EDTA) powder for 10X concentrated solution
Katalog # A4348.9010
Supplier: PanReac AppliChem
CAS Number:
Specifications
- Förp.:10 L
- Beskrivning:TBE buffer solid for 10X concentrated solution (TRIS-borate-EDTA buffer)
Specifications
About this item
Pulver för 10X koncentrerad vattenlösning (170,28 g/L). Består av 0,89 M Tris, 0,89 M borsyra och 0,02 M EDTA.Na₂.