Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Millipore®
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Plastic bottle, 2,5 L
Katalog # 1.06177.2500
Leverantör:   Merck
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Millipore®
Katalog # 1.06177.2500
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Millipore®
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Plastic bottle, 2,5 L
CAS-nummer:  
Price
1 910,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    2,5 L
  • Beskrivning:
    TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Specifikationer