Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), Glass bottle, 1 L
Katalog # AMBI9869
Marketsource
Leverantör:   Ambion
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Katalog # AMBI9869
Leverantör:  Ambion
Marketsource
CAS-nummer:  
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), Glass bottle, 1 L
CAS-nummer:  
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Beskrivning:
    TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)