Järn(III)klorid 27% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
24206.297
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Assay:27 - 29 %
- Density (20/4):1.260 - 1.280
- Heavy metals (as Pb):Max. 100 ppm
- Not precipitated by NH4OH (as SO4):Max. 0.5 %
- SO4 (Sulphate):Max. 0.02 %
:
:162.21 g/mol
:231-729-4
:2582
:8,III
:GHS07
:GHS05
:7705-08-0
:FeCl₃
:MFCD00011005