ContactUsLinkComponent
Ammonium sulphide 20% i vattenlösning, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Ammonium sulphide 20% i vattenlösning, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Catalog # 21354.298
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Ammonium sulphide 20% i vattenlösning, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Catalog # 21354.298
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Assay (as (NH4)2S from sulphide):
    17.0 - 23.0 %
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 400 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 0.02 %
  • CO3 (Carbonate):
    Max. 100 ppm
Specification Test Results
About this item
 :
 :68.14 g/mol
EINECS:235-223-4
UN:2683
ADR:8 (3, 6.1),II
 :GHS02
 :GHS05
CAS Number:12135-76-1
Formula:H₈N₂S
MDL Number:MFCD00010892