Ammoniaklösning ∼32%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1336-21-6
:7664-41-7
Formel:NH₃
MDL-nummer:MFCD00066650
:35.05 g/mol
Kokande Pt:32…37,7 °C (1013 hPa)
Densitet:0,88 g/cm³ (20 °C)
EINECS:215-647-6
FN:2672
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Assay:28 - 33 %
- Density (20/4):0.880 - 0.910
- Evaporation residue:Max. 100 ppm
- Heavy metals (as Pb):Max. 10 ppm
- Cl (Chloride):Max. 10 ppm
- CO3 (Carbonate):Max. 100 ppm
- SO4 (Sulphate):Max. 20 ppm
- Fe (Iron):Max. 1 ppm
- Pb (Lead):Max. 1 ppm
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummer1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 2,5L Glass bottle Safebreak for liquids DIN 45 (ZPACK13415250) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951045)
Förpackningsinformation
spec_VWRC21192.298 spec_VWRC21192.298 spec_VWRC21192.323 spec_VWRC21192.323 spec_VWRC21192.367
Produktspecifikation
Mer