Ammoniaklösning 28%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1336-21-6
:7664-41-7
Formel:NH₃
MDL-nummer:MFCD00066650
:35.05 g/mol
Merck Index:14,494
Kokande Pt:32…37,7 °C (1013 hPa)
Densitet:0,90
EINECS:215-647-6
FN:2672
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande