ContactUsLinkComponent
Ammoniaklösning 25%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Ammoniaklösning 25%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Supplier:  Merck
Certificates
Ammoniaklösning 25%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Supplier:  Merck
Certificates
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Specification Test Results
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Melting Point:
    -57.5 °C
  • Boiling Point:
    37.7 °C
  • Vapor Pressure:
    483 hPa (20 °C)
  • Explosion Limit:
    15.4 - 33.6 %(V)
  • Density:
    0.903 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    (H2O, 20 °C) strongly alkaline
  • Hazard Class:
    8
  • Hazard Class Description:
    Corrosive Material
Specification Test Results
Related Information