ContactUsLinkComponent
Tetrametylammonium natriumhydroxid 25% i vattenlösning
  WAKO206-15035
 :  Wako
 :  
Tetrametylammonium natriumhydroxid 25% i vattenlösning
  WAKO206-15035
 :  Wako
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
 :
 :91.15 g/mol
 :110 °C (1013 hPa)
 :1,02 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :200-882-9
 :1835
 :8,II
 :GHS06
 :GHS05
 :75-59-2
 :C₄H₁₃NO
 :MFCD00008280