ContactUsLinkComponent
Tetrametylammonium natriumhydroxid 25% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Tetrametylammonium natriumhydroxid 25% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Katalog # 191773B
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Tetrametylammonium natriumhydroxid 25% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Katalog # 191773B
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    24 - 26 %
  • Halide (as Cl):
    Max. 0.2 %
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.1 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :91.15 g/mol
Kokande Pt:110 °C (1013 hPa)
Densitet:1,02 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-882-9
FN:1835
ADR:8,II
 :GHS06
 :GHS05
CAS-nummer:75-59-2
Formel:C₄H₁₃NO
MDL-nummer:MFCD00008280