Bariumklorid 10% i vattenlösning
164735P
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Assay (W/V):9.95 - 10.00 %
- pH (25°C):6.5 - 7.5
:
:208.24 g/mol
:>100 °C (1013 hPa)
:Omgivande
:233-788-1
:3287
:6.1,III
:GHS07
:10361-37-2
:BaCl₂
:MFCD00003445