Kaliumhydroxid 50% i vattenlösning, Selectipur® för elektronisk industri
Catalog # 56999579.
Leverantör: BASF Electronic Materials
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic drum
- Förp.:300 kg
- Seq:4792
Specifikationer
Om denna produkt
:
:56.11 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-181-3
FN:1814
ADR:8,II
:GHS05
CAS-nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553