ContactUsLinkComponent
Kaliumjodid 40 g/l i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Kaliumjodid 40 g/l i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Katalog # 26852.293
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Kaliumjodid 40 g/l i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Katalog # 26852.293
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 40 g/l
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :166 g/mol
EINECS:231-659-4
 :GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7681-11-0
Formel:Kl
MDL-nummer:MFCD00011405