Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Kaliumjodid
Kaliumjodid 10% i vattenlösning
Kaliumjodid 10% i vattenlösning
Kaliumjodid 10% i vattenlösning
VWRS95049.5000
:
VWR Collection
:
Kaliumjodid 10% i vattenlösning
VWRS95049.5000
:
VWR Collection
:
Förpackningstyp:
Plastic container
Förp.:
5 L
Seq:
5190
:
:
166 g/mol
:
231-659-4
:
GHS08
:
Omgivande
:
7681-11-0
:
Kl
:
MFCD00011405