ContactUsLinkComponent
Silversulfat 80 g/l i svavelsyra for COD determination, Supelco®
  1.01574.1000
 :  Merck
 :  
undefined
Silversulfat 80 g/l i svavelsyra for COD determination, Supelco®
  1.01574.1000
 :  Merck
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Concentration (Ag₂SO₄):
    78.8 - 81.2 g/l
  • Concentration (H₂SO₄):
    1665 - 1735 g/l
 :
 :311.8 g/mol
 :8,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :233-653-7
 :3264
 :GHS05
 :GHS09
 :Omgivande
 :10294-26-5
 :Ag₂SO₄
 :MFCD00003407