Silvernitrat 0.02 mol/l (0.02 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Katalog # 191265J
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.0198 - 0.0202 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:169.87 g/mol
Densitet:1,01 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-853-9
FN:3082
ADR:9,III
CAS-nummer:7761-88-8
Formel:AgNO₃
MDL-nummer:MFCD00003414