ContactUsLinkComponent
Magnesiumklorid 1 mol/l (2 N) i vattenlösning
Magnesiumklorid 1 mol/l (2 N) i vattenlösning
Catalog # ROCKMB-048
CAS-nummer:  
Magnesiumklorid 1 mol/l (2 N) i vattenlösning
Catalog # ROCKMB-048
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :95.21 g/mol
Merck Index:13,05684
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-094-6
CAS-nummer:7786-30-3
Formel:MgCl₂
MDL-nummer:MFCD00011106