Magnesiumklorid 1 mol/l (2 N) i vattenlösning for biotechnology
:7786-30-3
:
:MgCl₂
:MFCD00011106
:95.21 g/mol
:13,05684
:Omgivande
:232-094-6
- Conductivity (1:100) @25 °C:2000 – 2400 µmhos
- Identification:PASS
- Insolubles:0.005 %
- Nuclease:NONE
- undefined:PASS