Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Saltsyra
Saltsyra 5% (v/v) i vattenlösning
Saltsyra 5% (v/v) i vattenlösning
:
Thermo Fisher Scientific
Saltsyra 5% (v/v) i vattenlösning
:
Thermo Fisher Scientific
:
7647-01-0
:
:
HCl
:
MFCD00011324
:
∼100 °C (1013 hPa)
:
1,02…1.05 g/cm³ (20 °C)
:
Omgivande
:
231-595-7
:
1789
:
8,III
:
36.46 g/mol
:
GHS05
msds_ALFA043335
Thermo Scientific Acroseal 25 Years