ContactUsLinkComponent
Magnesiumklorid 0.1 mol/l (0.2 N) i vattenlösning för molekylärbiologi
Magnesiumklorid 0.1 mol/l (0.2 N) i vattenlösning för molekylärbiologi
Katalog # A5324.0001
Leverantör:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  
Magnesiumklorid 0.1 mol/l (0.2 N) i vattenlösning för molekylärbiologi
Katalog # A5324.0001
Leverantör:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 mL
  • Seq:
    2070
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :95.21 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-094-6
CAS-nummer:7786-30-3
Formel:MgCl₂
MDL-nummer:MFCD00011106