Magnesiumklorid 0.025 mol/l (0.05 N) i vattenlösning
Katalog # ADVRAB-0359
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:5 mL
- Seq:2210
Specifikationer
Om denna produkt
:
:95.21 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-094-6
CAS-nummer:7786-30-3
Formel:MgCl₂
MDL-nummer:MFCD00011106