Kalciumklorid 1 mol/l i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Katalog # 190464K
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.998 - 1.002 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:110.98 g/mol
EINECS:233-140-8
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:10043-52-4
Formel:CaCl₂
MDL-nummer:MFCD00010903