ContactUsLinkComponent
Kalciumklorid 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning
Kalciumklorid 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning
Katalog # ROCKMB-055
CAS-nummer:  
Kalciumklorid 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning
Katalog # ROCKMB-055
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :110.98 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:233-140-8
CAS-nummer:10043-52-4
Formel:CaCl₂
MDL-nummer:MFCD00010903