Kaliumtiocyanat 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
31481.295
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.0998 - 0.1002 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
:
:97.18 g/mol
:Omgivande
:206-370-1
:333-20-0
:KSCN
:MFCD00011413