Saltsyra 37%, EMPARTA® ACS analytiskt reagens
Katalog # 1.01834.2011
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:2 L
- Seq:5086
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:-28 °C
- Boiling Point:45 °C
- Vapor Pressure:190 hPa (20 °C)
- Density:1.19 g/cm3 (20 °C)
- pH:- 1 (H2O, 20 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Kokande Pt:110 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–30 °C
Densitet:1,18 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:1789
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
:GHS05
:GHS07
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324