Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning låg karbonathalt
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1310-73-2
:
Formel:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548
:40 g/mol
Kokande Pt:109 °C (1013 hPa)
Densitet:1,15 kg/l
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-185-5
FN:1824
ADR:8,II
:GHS05
Specifikationstestresultat
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):3.992 - 4.008 mol/l
- CO₃ (as Na₂CO₃):Max. 0.2 %
- NIST traceable:Confirmed
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummer191376P_SODIUM HYDROXIDE 4 MOLL 4 N AVS LOW CO3_BSE_REV0
BSE/TSE-certifikat
1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Förpackningsinformation
spec_VWRC191373M spec_VWRC191376P
Produktspecifikation
VWR® Volumetric Solutions for Titration