Saltsyra 36%, SLSI Selectipur® för elektronisk industri
Catalog # 52976033.
Supplier: BASF Electronic Materials
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Plastic drum
- Förp.:230 kg
- Seq:4732
Specifications
About this item
:
Boiling Pt:110 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–30 °C
Density:1,18 g/cm³ (20 °C)
ADR:8,II
:36.46 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-595-7
UN:1789
REACH:01-2119484862-27
:GHS05
:GHS07
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324