ContactUsLinkComponent
Saltsyra 36%, SLSI Selectipur® för elektronisk industri
Corrosive
Irritant
Saltsyra 36%, SLSI Selectipur® för elektronisk industri
Catalog # 52976033.
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Irritant
Saltsyra 36%, SLSI Selectipur® för elektronisk industri
Catalog # 52976033.
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic drum
  • Förp.:
    230 kg
  • Seq:
    4732
Specifications
About this item
 :
Boiling Pt:110 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–30 °C
Density:1,18 g/cm³ (20 °C)
ADR:8,II
 :36.46 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-595-7
UN:1789
REACH:01-2119484862-27
 :GHS05
 :GHS07
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324