ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid 8 mol/l (8 N) i vattenlösning
Kaliumhydroxid 8 mol/l (8 N) i vattenlösning
Katalog # HACH28249
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Kaliumhydroxid 8 mol/l (8 N) i vattenlösning
Katalog # HACH28249
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :56.11 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-181-3
FN:1814
ADR:8,III
 :GHS05
CAS-nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553