Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) i etanol, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
:1310-58-3
:
:KOH
:MFCD00003553
:56.11 g/mol
:Omgivande
:215-181-3
:2924
:3 (8),II
:GHS02
:GHS05
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.998 - 1.002 mol/l
- NIST traceable:Confirmed