Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Katalog # 31300.291
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- NIST traceable:Confirmed
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.998 - 1.002 mol/l
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:56.11 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-181-3
FN:1814
ADR:8,II
:GHS05
CAS-nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553