Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Catalog # 7129.1000
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:56.11 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,III
:GHS05
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553