Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
31950.296
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- NIST traceable:Confirmed
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.499 - 0.501 mol/l
:
:56.11 g/mol
:1,023 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:215-181-3
:1814
:8,II
:GHS05
:1310-58-3
:KOH
:MFCD00003553