Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) i vattenlösning, Titripur® volumetrisk lösning, Supelco®
1.11586.5000
: Merck
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:5 L
- Seq:5190
:
:56.11 g/mol
:8,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:215-181-3
:1814
:GHS05
:Omgivande
:1310-58-3
:KOH
:MFCD00003553