Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) i metanol, Titripur® volumetrisk lösning, Supelco®
Katalog # 1.11587.1000
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:56.11 g/mol
ADR:3 (6.1, 8),II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:215-181-3
FN:3286
:GHS02
:GHS06
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553