ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Katalog # 31780.298
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Katalog # 31780.298
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • NIST traceable:
    Confirmed
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.0998 - 0.1002 mol/l
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :56.11 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-181-3
FN:1814
ADR:8,III
 :GHS05
CAS-nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553