Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, Titripur® volumetrisk lösning, Supelco®
Catalog # 1.09112.1000
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:56.11 g/mol
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:215-181-3
UN:1814
:GHS07
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553