ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganat 0.1 M KMnO4 (0.5N) volumetrisk lösning, Fluka™
Kaliumpermanganat 0.1 M KMnO4 (0.5N) volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör:  Honeywell Chemicals
Certifikat
Kaliumpermanganat 0.1 M KMnO4 (0.5N) volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör:  Honeywell Chemicals
Certifikat
Specifikationstestresultat
  • Factor:
    0.999 - 1.001
  • BAM/EMPA reference material:
    effective
  • BAM/EMPA Certificate Number:
    effective
  • Traceable to NIST SRM:
    effective
Specifikationstestresultat
Relaterad information