ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganat 0.05 mol/l (0.25 N) i vattenlösning
Kaliumpermanganat 0.05 mol/l (0.25 N) i vattenlösning
Catalog # 85178.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Kaliumpermanganat 0.05 mol/l (0.25 N) i vattenlösning
Catalog # 85178.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :158.03 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-760-3
UN:3082
ADR:9,III
 :GHS09
CAS Number:7722-64-7
Formula:KMnO₄
MDL Number:MFCD00011364