Kaliumdikromat 1/60 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Katalog # 191005X
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.01663 - 0.01670 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:294.18 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-906-6
FN:3287
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
CAS-nummer:7778-50-9
Formel:K₂Cr₂O₇
MDL-nummer:MFCD00011367