Svavelsyra 5 mol/l (10 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Catalog # 191665V
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass bottle, Safebreak®
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
Specification Test Results
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):4.99 - 5.01 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Specification Test Results
About this item
:
:98.08 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
:GHS05
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589