Svavelsyra 2.5 mol/l (5 N) i vattenlösning, Titrisol®, Supelco®
1.09912.0001
: Merck
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Solubility:(20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
- Boiling Point:103 °C
- Density:1.15 g/cm3 (20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
:
:98.08 g/mol
:1,146 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:2796
:8,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:231-639-5
:GHS05
:7664-93-9
:H₂SO₄
:MFCD00064589