Orders LinkContactUsLinkComponent
IPASEPT® 70, STERILE
IPASEPT® 70, sterile, 6×1 l trigger spray bottles
  94006.1016
IPASEPT® 70, STERILE
  94006.1016
IPASEPT® 70, STERILE
IPASEPT® 70, sterile, 6×1 l trigger spray bottles
2 800,00 kr
1 * 6 L
Isopropylalkohol 70% V/V Ph. Eur. med 30% V/V renat vatten Ph. Eur. filtrerat genom 0,2 µm.
  • Sterilisation by gamma-irradiation
  • Sterility Assurance Level 10⁻⁶
  • Fylld under GMP-förhållanden i renrum ISO-klass 7
  • Analyscertifikat finns för varje batch
  • Fin stråle när precision behövs, bred stråle för att täcka större ytor
För rengöring av ytor genom att spraya med eller utan torkdukar. Passar för rengöring av behandskade händer före inträdet i renrum. Idealisk för torkning av ingång till kontrollerad miljö.
Biocide. Disinfectant.
 : Caution: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
  • Beskrivning:
    IPASEPT® 70, sterile
  • Förp.:
    6×1 l trigger spray bottles