Svavelsyra concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalog # 4699.
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:60 mL
- Seq:2385
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:0.0998-0.1002
- Normality (by titrimetry):Passes Test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:98.08 g/mol
Densitet:1,01 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-639-5
FN:2796
ADR:8,II
CAS-nummer:7664-93-9
Formel:H₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00064589