Saltsyra 6 N, BAKER ANALYZED® volumetrisk lösning, J.T.Baker®
Katalog # 5619-02
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:PE bottle, narrow mouth
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:5.95 - 6.05
- Normality (eq/L):5.95 - 6.05
- Sulfate (SO₄):≤ 1 ppm
- Ammonium (NH₄):≤ 3 ppm
- Trace Impurities - Heavy Metals:≤ 0.5 ppm
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤ 0.1 ppm
- Appearance:Passes Test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Densitet:1,06 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-595-7
FN:1789
ADR:8,II
:Management of Change (MOC) category = N
:36.46 g/mol
:GHS07
:GHS05
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324