Ättiksyra ≥80%, TECHNICAL
Katalog # 20119.368
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:5 L
- Seq:5190
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:78 - 82 %
- Density (20/4):1.068 - 1.070
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:60.05 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-580-7
FN:2790
ADR:8,II
:GHS05
CAS-nummer:64-19-7
Formel:H₃CCOOH
MDL-nummer:MFCD00036152