ContactUsLinkComponent
Ättiksyra 32%, TECHNICAL
Ättiksyra 32%, TECHNICAL
Katalog # 20132.364
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Ättiksyra 32%, TECHNICAL
Katalog # 20132.364
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 32 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :60.05 g/mol
Densitet:1,04
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-580-7
FN:2790
ADR:8,III
 :GHS05
CAS-nummer:64-19-7
Formel:H₃CCOOH
MDL-nummer:MFCD00036152