Ättiksyra 12%
Plastic bottle, 5 L
Leverantör: VWR Chemicals
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
- CAS-nummer:64-19-7
- Formel:H₃CCOOH
- MDL-nummer:MFCD00036152
- Molecular Weight:60.05 g/mol
- Densitet:1,01
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:200-580-7
- FN:2790
- ADR:8,III
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummer5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Förpackningsinformation
P20_VWRC20121.366_SPEC_EN.pdf spec_VWRC20121.366 spec_VWRC20121.366
Produktspecifikation
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:11.9 - 12.1 %
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:5 L