Saltsyra 0.01 mol/l (0.01 N), VOLUSOL® volumetrisk lösning
Katalog # 311341.1000
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.00998 - 0.01002 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Densitet:1 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-595-7
ADR:8,III
:36.46 g/mol
FN:1789
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324